Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Loop interfaces, 4 – 20 mA current

4 – 20 mA current loop interface, with temperature of 0 to +90 °C, UN55PA
  MEMMUN55PAV6
 :   MEMMERT
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
  MEMMUN55PAV6
 :  MEMMERT
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
Loop interfaces, 4 – 20 mA current

4 – 20 mA current loop interface, with temperature of 0 to +90 °C, UN55PA

 
451,00 €
   
1 * 1 ST
 
 
  • Description:
    4 – 20 mA current loop interface, with temperature of 0 to +90 °C
  • Seq:
    084
  • For:
    UN55PA
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.