Loop interfaces, 4 – 20 mA current
4 – 20 mA current loop interface, with temperature controller of 0 to +90 °C, UN55PA
Catalog # MEMMUN55PAV3
Supplier: MEMMERT
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Description:4 – 20 mA current loop interface, with temperature controller of 0 to +90 °C
- Seq:074
- For:UN55PA
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



