Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes

Heating tapes

Heating tape, 2,7 m length, 270 W
N° de catalogue WINKWBS00202700270
Fournisseur:   WINKLER
Heating tapes
N° de catalogue WINKWBS00202700270
Fournisseur:  WINKLER
Heating tapes
Heating tapes

Heating tape, 2,7 m length, 270 W

Prix
Inquire For Price
Log in for availability
Product Details & Documents

These heating tapes contain four heat conductors, insulated silicone, outer braiding with tinned copper wire, factory terminated and vulcanised main connection.

  • Very high and constant heating power per meter
  • High operating temperature
  • Extremely flexible
  • Quick and easy installation
Specifications
  • Description:
    Heating tape, 2,7 m length, 270 W
  • Seq:
    09
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.