Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
115 L, Seamless containers, rectangular shaped, 500×400×600 mm
Catalog # BURK3440-1156
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Specifications
- Capacity:115 L
- Description:Seamless containers, rectangular shaped
- Seq:09
- W×D×H:500×400×600 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #AvailabilityPrice
- Container thread ¾" for cylindrical containersContainer thread ¾" for cylindrical containersBURK3440-0034Log in for availability1 * 1 ST - 213,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



