Staining tiles
24, Ø×H: 20/22×2 mm, Transparent, 130×160×6 mm
Catalog # MARI1406708
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
- Bevelled edges
- Ground and polished cavities
- Clipped corners: Except the one with twelve wells
Specifications
- No. of wells:24
- Colour:Transparent
- W×D×H:130×160×6 mm
- Well size:Ø×H: 20/22×2 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



