Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories

Accessories

Inlay filter, incl. spring ring for funnels Ø 120 mm, 119×2 mm, 119-0145, -0132, -0133, -0149, -0131, -0153, -2410, -0134, -0151, -0152
Catalog # 119-0166
Accessories
Catalog # 119-0166
Accessories
Accessories

Inlay filter, incl. spring ring for funnels Ø 120 mm, 119×2 mm, 119-0145, -0132, -0133, -0149, -0131, -0153, -2410, -0134, -0151, -0152

Price
11,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Documents

Specifications
  • Ø×H:
    119×2 mm
  • For:
    119-0145, -0132, -0133, -0149, -0131, -0153, -2410, -0134, -0151, -0152
  • Description:
    Inlay filter, incl. spring ring for funnels Ø 120 mm
  • Seq:
    65
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.