Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®, 20, 75 mm, 0,90 mm, Yellow
BRAU4509757-13
: B. Braun
- Colour code:Yellow
- Ø:0,90 mm
- Gauge:20
- Description:Needles, Spinocan®
- Length:75 mm
- Seq:005
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



