Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®, 19, 88 mm, 1,10 mm, Beige
Catalog # BRAU4501195-13
Supplier: B. Braun
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Colour code:Beige
- Ø:1,10 mm
- Gauge:19
- Description:Needles, Spinocan®
- Length:88 mm
- Seq:004
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



