Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®, 19, 40 mm, 1,10 mm, Beige
Catalog # BRAU4501144-13
Supplier: B. Braun
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Colour code:Beige
- Ø:1,10 mm
- Gauge:19
- Description:Needles, Spinocan®
- Length:40 mm
- Seq:003
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



