Multi-way stopcocks, Discofix®
Three-way stopcocks with 500 mm extension
Catalog # BRAU4098501
Supplier: B. Braun
Jump to:
Product Details & Documents
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
- Continuous flow channels for accurate pressure monitoring
- Swivel lock can be moved axially or radially for fast and secure connection
- PVC and latex-free
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Documents
Specifications
- Description:Three-way stopcocks with 500 mm extension
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



