Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Büchner Funnels

VWR®, Büchner Funnels

97 mm, 240 ml, 90 mm
Catalog # 511-0058
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Büchner Funnels
Catalog # 511-0058
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Büchner Funnels
VWR®, Büchner Funnels

97 mm, 240 ml, 90 mm

Price
84,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

White glazed porcelain.

For paper or membrane filtration discs.

Documents

Specifications
  • Plate Ø:
    97 mm
  • Capacity:
    240 ml
  • Seq:
    06
  • For filter Ø:
    90 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.