Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops

Scoops

600 ml, 300 mm, HDPE, White
Catalog # LAMA64
Supplier:   LAMAPLAST
Scoops
Catalog # LAMA64
Supplier:  LAMAPLAST
Scoops
Scoops

600 ml, 300 mm, HDPE, White

Price
6,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.

  • For withdrawal of solid and granulates samples
  • Rounded bottom

Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904

Documents

Specifications
  • Capacity:
    600 ml
  • Colour:
    White
  • Length:
    300 mm
  • Material:
    HDPE
  • Seq:
    03
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.