Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro

Double spatulas, micro

130 mm, 4 mm
Catalog # 231-0464
Supplier:   RSG
Double spatulas, micro
Catalog # 231-0464
Supplier:  RSG
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro

130 mm, 4 mm

Price
31,70 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents

Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatulas with round handle, one flat and one rounded end.

  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Very flexible blades

Documents

Specifications
  • Length:
    130 mm
  • Blade width:
    4 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.