Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Sacks

Storage Sacks

Approx. 161 bags/pack, 0,06 mm, 600×900 mm
Catalog # LAMA126
Supplier:   LAMAPLAST
Storage Sacks
Catalog # LAMA126
Supplier:  LAMAPLAST
Storage Sacks
Storage Sacks

Approx. 161 bags/pack, 0,06 mm, 600×900 mm

Price
244,00 €
Log in for availability
1 * 10 kg
Product Details & Documents

LDPE, neutral storage bags.

  • With bottom weld
  • Can be used for foodstuffs
Specifications
  • Description:
    Approx. 161 bags/pack
  • Dimensions:
    600×900 mm
  • Seq:
    08
  • Thickness:
    0,06 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.