Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Needles, Spinocan®

Needles, Spinocan®

Needles, Spinocan®, 22, 88 mm, 0,70 mm, Black
Catalog # BRAU4507908
Supplier:   B. Braun
Needles, Spinocan®
Catalog # BRAU4507908
Supplier:  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®

Needles, Spinocan®, 22, 88 mm, 0,70 mm, Black

Price
136,00 €
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Colour code:
    Black
  • Ø:
    0,70 mm
  • Gauge:
    22
  • Description:
    Needles, Spinocan®
  • Length:
    88 mm
  • Seq:
    008
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.