ContactUsLinkComponent
26 g KSO/l in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA) nach Ascorbinsaure-Reduktion und integriertem UV-Aufschluss gemaß EN ISO 1 5681-1:2004. DEV D45. Anhang C 1 * 1 L
Catalog # KRAF19420.3000
Supplier:  Bernd Kraft
26 g KSO/l in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA) nach Ascorbinsaure-Reduktion und integriertem UV-Aufschluss gemaß EN ISO 1 5681-1:2004. DEV D45. Anhang C 1 * 1 L
Catalog # KRAF19420.3000
Supplier:  Bernd Kraft
Frequently Bought Together