ContactUsLinkComponent
Ammoniummolybdatlösung „Saure Molybdatlösung II“ zur photometr. Phosphor-Bestimmung gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11 Inhalt: 5 l 1 * 5 L
Catalog # KRAF10573.5120
Supplier:  Bernd Kraft
Ammoniummolybdatlösung „Saure Molybdatlösung II“ zur photometr. Phosphor-Bestimmung gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11 Inhalt: 5 l 1 * 5 L
Catalog # KRAF10573.5120
Supplier:  Bernd Kraft
Frequently Bought Together