Buffer solutions, ready to use
4,66, Acetate, Colourless, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
Catalog # KRAF03397.5000
Supplier: Bernd Kraft
Jump to:
Product Details & Documents
- NIST traceable
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specifications
- Pack type:Plastic bottle
- pH buffer type:Acetate
- Pk:5 L
- Reference temperature:20 °C
- Colour:Colourless
- pH value:4,66
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



