ContactUsLinkComponent
Sauregemisch aus HNO. HCl und HF in Wasser geeignet zur Entwicklung des Kleingefuges bei Reinaluminium und Al-Legierungen 1 * 500 mL
Catalog # KRAF17202.2000
Supplier:  Bernd Kraft
Sauregemisch aus HNO. HCl und HF in Wasser geeignet zur Entwicklung des Kleingefuges bei Reinaluminium und Al-Legierungen 1 * 500 mL
Catalog # KRAF17202.2000
Supplier:  Bernd Kraft
Frequently Bought Together