Ammoniumeisen(III)-sulfatlösung 0,375 mol/l - 0,375 N Lösung in verdünnter Schwefelsäure Inhalt: 5 l 1 * 5 L
KRAF05546.5020
Ammoniumeisen(III)-sulfatlösung 0,375 mol/l - 0,375 N Lösung in verdünnter Schwefelsäure Inhalt: 5 l 1 * 5 L
KRAF05546.5020
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrile Gloves
: VWR Collection
VWR®, Transfer Pipettes, High Performance
: VWR Collection
Nitrile gloves, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR® Serological Pipette, Standard Line
: VWR Collection
VWR®, Nitrile Gloves
: VWR Collection
VWR® Facial Tissues
: VWR Collection