Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18

Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18

Cartridge, C18, 40 - 60 µm, 3 ml, 100 mg
Catalog # HYPE60108-765
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Catalog # HYPE60108-765
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18

Cartridge, C18, 40 - 60 µm, 3 ml, 100 mg

Price
168,00 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents

These columns feature a highly retentive alkyl-bonded phase for non polar to moderately polar compounds.

  • Hydrophobic reversed phase
  • Retains most organic analytes from aqueous matrices
Specifications
  • Column Format:
    Cartridge
  • Particle Size:
    40 - 60 µm
  • Capacity:
    3 ml
  • Seq:
    04
  • Bed weight:
    100 mg
  • Phase:
    C18
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.