Spray bottles
500 ml, 206 mm
Catalog # MURRP014/22P513/14
Supplier: MURRAY S
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
Designed to allow comfortable grip and minimise fatigue. Adjustable from fine spray to single jet. Delivery 1,4 ml per stroke.
Specifications
- Capacity:500 ml
- Height:206 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



