Dressing forceps, Potts-Smith type
Potts-Smith type, Straight, pointed, 210 mm
N° de catalogue MART12-192-21
Fournisseur: KLS Martin Group
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel forceps.
- Also available with TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life of the instruments
Spécifications
- Type:Straight, pointed
- Description:Potts-Smith type
- Length:210 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.