Tissue forceps, slim 1×2 teeth
Stainless steel, 145 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,7×1,3 mm
Catalog # FSCI11023-14
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Length:145 mm
- Material:Stainless steel
- Seq:03
- Tip style:1×2 teeth
- Tip size:1,7×1,3 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



