Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Wagner scissors

Wagner scissors

Sharp/sharp, straight tips, 120 mm, 30 mm
Catalog # FSCI14068-12
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Wagner scissors
Catalog # FSCI14068-12
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Wagner scissors
Wagner scissors

Sharp/sharp, straight tips, 120 mm, 30 mm

Price
50,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Specifications
  • Type:
    Sharp/sharp, straight tips
  • Length:
    120 mm
  • Seq:
    02
  • Blade length:
    30 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.