Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Walton scissors

Walton scissors

Sharp/sharp, curved tips, 105 mm, 18 mm
Catalogus # FSCI14077-10
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Walton scissors
Catalogus # FSCI14077-10
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Walton scissors
Walton scissors

Sharp/sharp, curved tips, 105 mm, 18 mm

Price
70,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 Pce
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Specificaties
  • Type:
    Sharp/sharp, curved tips
  • Length:
    105 mm
  • Seq:
    02
  • Blade length:
    18 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.