Standard pattern forceps
Stainless steel, 120 mm, Serrated, Curved, 2,5×1,35 mm, 2,5 mm
Catalog # FSCI11001-12
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Length:120 mm
- Material:Stainless steel
- Seq:01
- Tip style:Serrated
- Tip size:2,5×1,35 mm
- Tip width:2,5 mm
- Tip shape:Curved
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



