Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Surgical scissors, sharp

Surgical scissors, sharp

Sharp/sharp, curved tips, 165 mm, 53 mm
Catalog # FSCI14005-16
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, sharp
Catalog # FSCI14005-16
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, sharp
Surgical scissors, sharp

Sharp/sharp, curved tips, 165 mm, 53 mm

Price
46,00 €
Log in for availability
1 * 1 Pce
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Specifications
  • Type:
    Sharp/sharp, curved tips
  • Length:
    165 mm
  • Seq:
    07
  • Blade length:
    53 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.