Fine scissors, sharp-blunt
Sharp/blunt, curved tips, 100 mm, 27 mm
Catalog # FSCI14029-10
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifications
- Type:Sharp/blunt, curved tips
- Length:100 mm
- Seq:01
- Blade length:27 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



