Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, curved tips, Toughcut® , 180 mm, 29 mm, +
Catalog # FSCI14117-18
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifications
- Type:Blunt/blunt, curved tips, Toughcut®
- Length:180 mm
- Seq:02
- Serrated:+
- Blade length:29 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



