Fine scissors, sharp
Sharp/sharp, curved tips, 90 mm, 22 mm
N° de catalogue FSCI14061-09
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
- Type:Sharp/sharp, curved tips
- Length:90 mm
- Seq:05
- Blade length:22 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



