Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Stevens Tenotomy scissors

Sharp/sharp, straight tips, 110 mm, 21 mm
  FSCI14064-11
Marketsource
Stevens Tenotomy scissors
  FSCI14064-11
Marketsource
Stevens Tenotomy scissors
Stevens Tenotomy scissors

Sharp/sharp, straight tips, 110 mm, 21 mm

 
64,00 €
   
1 * 1 Pce
 

These scissors are made of stainless steel.

 
  • Type:
    Sharp/sharp, straight tips
  • Length:
    110 mm
  • Seq:
    04
  • Blade length:
    21 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.