Mayo-Stille scissors
Blunt/blunt, straight tips, 150 mm, 39 mm
Catalog # FSCI14012-15
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Type:Blunt/blunt, straight tips
- Length:150 mm
- Seq:02
- Blade length:39 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



