Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Metzenbaum scissors

Metzenbaum scissors

Blunt/blunt, curved tips, 145 mm, 31 mm
Catalog # FSCI14017-14
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Metzenbaum scissors
Catalog # FSCI14017-14
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Metzenbaum scissors
Metzenbaum scissors

Blunt/blunt, curved tips, 145 mm, 31 mm

Price
52,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Specifications
  • Type:
    Blunt/blunt, curved tips
  • Length:
    145 mm
  • Seq:
    01
  • Blade length:
    31 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.