Dumont #5 forceps
#5, Titanium, 110 mm, Biology, Straight, 0,05×0,02 mm
Catalog # FSCI11252-40
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Type:#5
- Length:110 mm
- Material:Titanium
- Seq:04
- Tip style:Biology
- Tip size:0,05×0,02 mm
- Tip shape:Straight
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



