Dumont forceps, micro-blunted tips
#5, Inox, 115 mm, Standard, off-center, Straight, 0,13×0,08 mm
Catalog # FSCI11253-21
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont forceps, micro-blunted tips
Catalog # FSCI11253-21
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Type:#5
- Length:115 mm
- Material:Inox
- Seq:04
- Tip style:Standard, off-center
- Tip size:0,13×0,08 mm
- Tip shape:Straight
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



