Screw top vials
Vials, 40,00 ml, 28×95 mm, Amber, No, 24-400
Catalog # SIAL27382
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Cap included:No
- Cap Size:24-400
- Ø×H:28×95 mm
- Capacity:40,00 ml
- Colour:Amber
- Description:Vials
- Seq:30
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



