Screw top vials
Vials, 22,00 ml, 23×85 mm, Amber, No, 20-400
Catalog # SIAL27073-U
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Cap included:No
- Cap Size:20-400
- Ø×H:23×85 mm
- Capacity:22,00 ml
- Colour:Amber
- Description:Vials
- Seq:29
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



