Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Cartridge, 40 - 60 µm, 3 ml, 200 mg
Catalog # 549-0707
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Catalog # 549-0707
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Ideal for the isolation of polar compounds from non polar matrices.
- Magnesia-loaded silica gel offers rapid flow rates for large sample volumes
- Extremely polar in nature, especially suited to the separation of chlorinated pesticides
Specifications
- Column Format:Cartridge
- Particle Size:40 - 60 µm
- Capacity:3 ml
- Seq:03
- Bed weight:200 mg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



