Bellow connectors
45/40 NS, 144 mm, 45/40 NS
Catalog # BOHLH907-15
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
Bellow connectors, made of PTFE, with sharp folds and sealing rings on the outside of the cone.
- Universal chemical resistance
- Suitable for vacuum applications
- Temperature resistance from −200 to +250 °C
- Compensates vibrations from vacuum pumps
- Suiltable for length compensation of heated columns and angular misalignment
Specifications
- Cone size:45/40 NS
- Socket size:45/40 NS
- Seq:08
- Total length:144 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



