LC-MS nitrogen generators
Low Flow NitroFlow Lab, with air compressor, 10 - 30 l/min, 900×310×700 mm
Catalog # PERCN9306214
Supplier: PerkinElmer
Aller à :
Product Details & Documents
Nitrogen generators are designed to supply single or multiple LC-MS instruments with dry nitrogen at purities of 98 – 99,5%. The generator can also be used for solvent evaporation as well as supplying dry nitrogen to analytical instruments.
Spécifications
- Flow rate:10 - 30 l/min
- W×D×H:900×310×700 mm
- Type:Low Flow NitroFlow Lab, with air compressor
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



