Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Wire baskets, rectangular, with lid

80×80×40 mm
  HUPF7501132
Wire baskets, rectangular, with lid
  HUPF7501132
Wire baskets, rectangular, with lid
Wire baskets, rectangular, with lid

80×80×40 mm

 
218,00 €
   
1 * 1 ST
 

These fine mesh baskets, made of stainless steel, electropolished, are designed to keep small parts and accessories.

  • With lid
  • With base frame
  • Mesh size: 1,6×1,6 mm

Colour: Silver.

 
  • Seq:
    02
  • W×D×H:
    80×80×40 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.