Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes, 3-piece
Syringes, 3-piece
Without needle, Luer lock tip, 5 ml
Catalog # 613-0917
Supplier:   TERUMO
Syringes, 3-piece
Catalog # 613-0917
Supplier:  TERUMO
Syringes, 3-piece
Syringes, 3-piece
Without needle, Luer lock tip, 5 ml
Price
37,90 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Sterile, disposable, three-piece, latex-free.
  • Available with Luer slip tip or Luer lock threaded tip
  • Sterilised by electron beam irradiation
Certifications: Compliant with Directive 93/42/EEC Class IIa, organisation accredited by TÜV Rheinland (Germany), factory certified to ISO 9001 EN 46001, sterilisation process validated according to Standard NF EN 550.
Packaging: Individual sterile blister packs.
Specifications
  • Capacity:
    5 ml
  • Description:
    Without needle, Luer lock tip
  • Seq:
    06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.