Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Swabs

Swabs

Écouvillons stériles (emballés individuellement), Bois/coton, 2,2 mm, 150 mm
Catalogus # LPIT112298
Leverancier:   LP ITALIANA
Swabs
Catalogus # LPIT112298
Leverancier:  LP ITALIANA
Swabs
Swabs

Écouvillons stériles (emballés individuellement), Bois/coton, 2,2 mm, 150 mm

Price
164,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.

Let op: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904

Specificaties
  • Ø:
    2,2 mm
  • Désignation:
    Écouvillons stériles (emballés individuellement)
  • Longueur:
    150 mm
  • Tige/Tête:
    Bois/coton