Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, with screw cap

Container, with screw cap

1000 ml, 125 mm, 126 mm
Catalog # HUEN915600
Supplier:   hünersdorff GmbH
Container, with screw cap
Catalog # HUEN915600
Supplier:  hünersdorff GmbH
Container, with screw cap
Container, with screw cap

1000 ml, 125 mm, 126 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Containers with screw cap round, for varied applications, made of food-safe natural polypropylene.

  • Resistant to acids and chemicals
  • With tightly closing lid
  • Deep freezable
Specifications
  • Ext.Ø:
    125 mm
  • Capacity:
    1000 ml
  • Height:
    126 mm
  • Seq:
    03
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.