Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic fuchsin, Sigma-Aldrich®

Basic fuchsin, Sigma-Aldrich®

Glass bottle for solids, 25 g
Catalog # 857343-25G
Health
Basic fuchsin, Sigma-Aldrich®
Catalog # 857343-25G
CAS Number:  632-99-5
Basic fuchsin, Sigma-Aldrich®
Basic fuchsin, Sigma-Aldrich®

Glass bottle for solids, 25 g

CAS Number:  632-99-5
Price
127,00 €
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyms:  CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
  • CAS Number:632-99-5
  • Formula:C₂₀H₂₀ClN₃
  • MDL Number:MFCD00012569
  • Molecular Weight:337.85 g/mol
  • Merck Index:12,05686
  • Melting Pt:235 °C
  • Density:1.22 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • Storage Temperature:Ambient
  • EINECS:211-189-6

Documents

Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    25 g

Specifications

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.