Microtubes
strips of 8 tubes, 1,2 ml
Catalog # RATI8200002
Supplier: RATIOLAB
Jump to:
Product Details & Documents
Translucent polypropylene (PP) with very low protein binding.
- Very good temperature resistance
- Very good chemical resistance
The 0.65 and 1.2 ml micro-tubes can be supplied as single, strips of 8 or in 96-well format as a refill system for 8 x 12 plates.
Specifications
- Capacity:1,2 ml
- Description:strips of 8 tubes
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



