Rubber Stoppers
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Catalog # HECH41590023
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Ø bottom:17,0 mm
- Ø top:22,0 mm
- Height:25,0 mm
- Seq:06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



