Accessories
Waterproof kit 7,5 L, G 788 (inc CD), PG 8535
N° de catalogue MIEL5168033
Aller à :
Arrêté
Product Details & Documents
- For lower and upper baskets
- With 7 x 7 mm perforations
- Stainless steel
Spécifications
- Description:Waterproof kit 7,5 L
- Seq:49
- For:G 788 (inc CD), PG 8535
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



