Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Boîtes à coloration, WHEATON®

Boîtes à coloration, WHEATON®

Boîte à coloration avec couvercle, 95×76×64 mm
Catalog # 631-2503
Supplier:   DWK Life Sciences
Boîtes à coloration, WHEATON®
Catalog # 631-2503
Supplier:  DWK Life Sciences
Boîtes à coloration, WHEATON®
Boîtes à coloration, WHEATON®

Boîte à coloration avec couvercle, 95×76×64 mm

Price
287,00 €
Log in for availability
1 * 3 ST
Product Details & Documents

En verre sodo-calcique et acier inoxydable.

  • Fond du portoir à coloration en verre amovible, ouvert pour faciliter et accélérer l'immersion et l'évacuation, tout en réduisant les risques de contamination croisée

Cette boîte standard permet les procédures de coloration manuelles. Le portoir accueille dix lames seules, 19 lames disposées tout à tout face à face et en diagonale, ou 20 lames dos à dos. L×l standard: 75×25 mm, 75×38 mm et 75×51 mm.

Documents

Specifications
  • Désignation:
    Boîte à coloration avec couvercle
  • l×p×h:
    95×76×64 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.